5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 21.9 EUR
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrNO₃
Molecular Weight: 230.0200 g/mol
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456508
CAS-Nummer: 20357-20-4