1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303947-1G OR303947-500MG
APOSOR303947-1GEA 0 EUR
APOSOR303947-1G APOSOR303947-500MG
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22126109
CAS-Nummer: 1365094-43-4