2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
OR303951-1G
OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA
270
EUR
APOSOR303951-1G
APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formel:
C₉H₅Cl₃N₂O Molecular Weight: 263,51 g/mol Schmelzpunkt: 269…279 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642801 CAS-Nummer: 163220-69-7 |