Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 120 EUR
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₉H₈ClN₃O₂S
Molecular Weight: 257,7 g/mol
Schmelzpunkt: 253…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074287
CAS-Nummer: 847560-46-7