(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
OR304003-5G
APOSOR304003-5GEA
128
EUR
APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formel:
C₁₅H₁₇NO Molecular Weight: 227,30 g/mol Schmelzpunkt: 102…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677967 CAS-Nummer: 78603-93-7 |