(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamin
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 154 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064428
CAS-Nummer: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II