L-Homoserin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-Homoserin, H-Hser-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure
OR304076-25G OR304076-100G OR304076-250G
APOSOR304076-25GEA 82.8 EUR
APOSOR304076-25G APOSOR304076-100G APOSOR304076-250G
L-Homoserin 98%
L-Homoserin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Schmelzpunkt: 203 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063090
CAS-Nummer: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Merck Index: 13,04760