(R)-(-)-Hydratropasäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-(-)-2-Phenylpropionsäure
OR304085-25G
APOSOR304085-25GEA 136 EUR
APOSOR304085-25G
(R)-(-)-Hydratropasäure 98%
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063140
CAS-Nummer: 7782-26-5