(S)-(+)-Hydratropasäure 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure

OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 724 EUR
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Hydratropasäure 97+%
(S)-(+)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 115 °C/0,75mmHg
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063139
CAS-Nummer: 7782-24-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR