trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 166 EUR
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formel: C₈H₇NO₂
Schmelzpunkt: 232…235 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006410
CAS-Nummer: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0