Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G
OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA
21.9
EUR
APOSOR304204-5G
APOSOR304204-10G
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144762 CAS-Nummer: 131001-86-0 |