Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 24.8 EUR
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.19 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009765
CAS-Nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8