Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
OR304309-1G
OR304309-25G
OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA
30.6
EUR
APOSOR304309-1G
APOSOR304309-25G
APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172.5691 g/mol Schmelzpunkt: 88…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16660968 CAS-Nummer: 1093860-48-0 |