2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
OR30439-1G OR30439-25G OR30439-5G
APOSOR30439-1GEA 0 EUR
APOSOR30439-1G APOSOR30439-25G APOSOR30439-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClN
Molecular Weight: 169,65 g/mol
Schmelzpunkt: 243…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012549
CAS-Nummer: 2338-18-3
EINECS: 219-048-0