1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 197 EUR
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid 95%
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195.65 g/mol
Schmelzpunkt: 272…273 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012562
CAS-Nummer: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8