9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
OR304433-1G
OR304433-5G
APOSOR304433-1GEA
0
EUR
APOSOR304433-1G
APOSOR304433-5G
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₉H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827461 CAS-Nummer: 57289-77-7 |