4-Aminophthalsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30446-100G
APOSOR30446-100GEA 87 EUR
APOSOR30446-100G
4-Aminophthalsäure 96%
4-Aminophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013985
CAS-Nummer: 5434-21-9