4-Vinylanilin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Vinylaniline

OR30448-25G OR30448-5G
APOSOR30448-25GEA 241 EUR
APOSOR30448-25G APOSOR30448-5G
4-Vinylanilin 96%
4-Vinylanilin
Formel: C₈H₉N
Molecular Weight: 119.17 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00015329
CAS-Nummer: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR