4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO) 98% freies Radikal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G
OR30449-5G
OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA
139
EUR
APOSOR30449-25G
APOSOR30449-5G
APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO) 98% freies Radikal
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Formel:
C₉H₁₉N₂O Molecular Weight: 171,26 g/mol Siedepunkt: 98 °C/3,75mmHg Schmelzpunkt: 33…39 °C Dichte: 0,896 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006479 CAS-Nummer: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...