2-Aminoterephthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminoterephthalic Acid
OR30450-100G OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA 301 EUR
APOSOR30450-100G APOSOR30450-25G
2-Aminoterephthalsäure
2-Aminoterephthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 324 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134536
CAS-Nummer: 10312-55-7