4-Brombenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brombenzolsulfonsäureamid
OR30462-25G
OR30462-5G
OR30462-100G
APOSOR30462-25GEA
26.1
EUR
APOSOR30462-25G
APOSOR30462-5G
APOSOR30462-100G
4-Brombenzolsulfonamid 98%
4-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,09 g/mol Schmelzpunkt: 164…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051977 CAS-Nummer: 701-34-8 |