4-Chlor-2-iodphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 29 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chlor-2-iodphenol 98%
4-Chlor-2-iodphenol
Formel: C₆H₄ClIO
Molecular Weight: 254.4500 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235248
CAS-Nummer: 71643-66-8