5-Chlorisatosäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30482-100G
APOSOR30482-100GEA 161 EUR
APOSOR30482-100G
5-Chlorisatosäureanhydrid 97%
5-Chlorisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄ClNO₃
Molecular Weight: 197,58 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006701
CAS-Nummer: 4743-17-3