Cyclobutanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 49.3 EUR
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Cyclobutanon 98%
Cyclobutanone
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001332
CAS-Nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3 II