2-Brom-4-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-methoxytoluol, 1-Brom-2-methoxy-5-methylbenzol
OR3050-50G
OR3050-10G
OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA
36.4
EUR
APOSOR3050-50G
APOSOR3050-10G
APOSOR3050-250G
2-Brom-4-methylanisol 98%
2-Brom-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol Siedepunkt: 134 °C/25mmHg Schmelzpunkt: 15,5 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017783 CAS-Nummer: 22002-45-5 EINECS: 244-705-3 |