3-Iod-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodo-6-nitroindazole
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 29 EUR
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iod-6-nitro-1H-indazol
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
Molecular Weight: 289,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781652
CAS-Nummer: 70315-70-7