2-Indanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
OR30508-100G
OR30508-25G
OR30508-5G
APOSOR30508-100GEA
88.6
EUR
APOSOR30508-100G
APOSOR30508-25G
APOSOR30508-5G
2-Indanon 98%
2-Indanon
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132.16 g/mol Schmelzpunkt: 51…54 °C Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003792 CAS-Nummer: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |