(2-Methoxyphenyl)hydrazinhydrochlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 371 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazinhydrochlorid 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 174,6280 g/mol
Schmelzpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035456
CAS-Nummer: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1