Imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 133 EUR
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbaldehyd
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbaldehyd
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739248
CAS-Nummer: 136117-74-3