(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxypropan
OR30517-25G
OR30517-5G
APOSOR30517-25GEA
136
EUR
APOSOR30517-25G
APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol
Formel:
C₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 106,12 g/mol Siedepunkt: 218…220 °C Dichte: 1,114 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004719 CAS-Nummer: 623-39-2 EINECS: 210-791-6 |