2-Brom-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3052-100G
APOSOR3052-100GEA 145 EUR
APOSOR3052-100G
2-Brom-p-toluylsäure 97%
2-Brom-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045797
CAS-Nummer: 7697-27-0