3-Methylisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatosäureanhydrid
3-Methylisatosäureanhydrid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,1568 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426399
CAS-Nummer: 66176-17-8