2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR305201-1G
OR305201-500MG
APOSOR305201-1GEA
366
EUR
APOSOR305201-1G
APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719046 CAS-Nummer: 54778-20-0 |