5-Hydroxyisoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305282-250MG OR305282-1G
APOSOR305282-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Formel: C8H7NO2
Molecular Weight: 149,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000830
CAS-Nummer: 252061-66-8