5-Aminoisoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-aminoisoindolin-1-one
OR305283-1G OR305283-5G
APOSOR305283-1GEA 63.8 EUR
APOSOR305283-1G APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000828
CAS-Nummer: 222036-66-0