6-Bromoisoindolin-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305290-1G
OR305290-5G
OR305290-500MG
APOSOR305290-1GEA
37.7
EUR
APOSOR305290-1G
APOSOR305290-5G
APOSOR305290-500MG
6-Bromoisoindolin-1-one 97%
6-Bromoisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,0433 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11848599 CAS-Nummer: 675109-26-9 |