Isoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
OR305294-1G
APOSOR305294-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305294-1G
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 148…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085939
CAS-Nummer: 480-91-1