Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-4-isoxazolecarboxylic acidethylester, Ethyl 5-hydroxy-1,2-oxazole-4-carboxylate
OR305307-1G OR305307-5G
APOSOR305307-1GEA 654 EUR
APOSOR305307-1G APOSOR305307-5G
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₄
Molecular Weight: 157,13 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00020816
CAS-Nummer: 500348-26-5