6-Nitro-1-indanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanon 97%
6-Nitro-1-indanon
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656903
CAS-Nummer: 24623-24-3