1-Methyl-3,5-dinitro-2(1H)-pyridinon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G
OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA
21.9
EUR
APOSOR305320-1G
APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-2(1H)-pyridinon 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formel:
C₆H₅N₃O₅ Molecular Weight: 199.121 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456280 CAS-Nummer: 14150-94-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |