tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Aminobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR305321-1G
OR305321-5G
APOSOR305321-1GEA
34.8
EUR
APOSOR305321-1G
APOSOR305321-5G
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Molecular Weight: 291,3886 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797795 CAS-Nummer: 304897-49-2 |