6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305338-5G
APOSOR305338-5GEA 71.2 EUR
APOSOR305338-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17010105
CAS-Nummer: 1206979-33-0