1,3-Phenylendiisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR30536-1G OR30536-5G
APOSOR30536-1GEA 68.3 EUR
APOSOR30536-1G APOSOR30536-5G
1,3-Phenylendiisocyanat 98%
1,3-Phenylendiisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002018
CAS-Nummer: 123-61-5