4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305362-1G OR305362-250MG
APOSOR305362-1GEA 145 EUR
APOSOR305362-1G APOSOR305362-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109831
CAS-Nummer: 1032943-43-3