6-Brom-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
6-Brom-o-toluylsäure 97%
6-Brom-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Schmelzpunkt: 107…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310788
CAS-Nummer: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III