5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,5477 g/mol
Schmelzpunkt: 198…199 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06412560
CAS-Nummer: 56621-90-0