2-Chlorpyrimidin-4-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30543-1G
OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30543-1G
APOSOR30543-5G
2-Chlorpyrimidin-4-carbonitril
2-Chlorpyrimidin-4-carbonitril
Formel:
C₅H₂ClN₃ Molecular Weight: 139.5400 g/mol Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234989 CAS-Nummer: 75833-38-4 |