4-Amino-2-chlor-5-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chlor-5-methylpyridin 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142.5862 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977435
CAS-Nummer: 79055-62-2