Isochinolin-8-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isochinolin-8-carbaldehyd
Isochinolin-8-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06227440
CAS-Nummer: 787615-01-4