1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305633-1G
APOSOR305633-1GEA 77 EUR
APOSOR305633-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 265…270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040725
CAS-Nummer: 116855-08-4